Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum, EMEA Tested
Conformation Tested According to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
193.00€ - 202.98€
Specifica
Product Type Calf Bovine Serum
Quantità 1000 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Linea di prodotti HyClone™
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca dimProcessing Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca dimProcessing Prezzo Quantità e disponibilità  
16695765
Vedere i documenti
Cytiva
SH30533.04
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16605775
Vedere i documenti
Cytiva
SH30533.04NI
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • High-Quality Bovine Calf Serum
  • Fortified with iron and naturally derived components
  • Augmented with additional growth-promoting components to yield an exceptional bovine calf serum
  • Excellent performance with a variety of cell types
Specifica
Specifica
Calf Bovine Serum
Sterile
HyClone™
1000 mL
Sequential Triple-filtered, 100 nm
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) Conforming Tests