Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf Serum (New Zealand origin)
A bovine calf serum fortified with iron and growth promoting factors for growing a broad spectrum of cell types.
199.00€ - 252.00€
Specifica
Test aggiuntivi | Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG |
---|---|
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
Quantità | 1 L |
Sterilità | Sterile |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12634227
|
Cytiva
SH30413.03 |
Calf Bovine Serum | 1 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12624227
|
Cytiva
SH30413.03IR |
FBS Replacement Serum | 1 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
All New Zealand calf serum products are carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases. We follow the same standards in processing of our calf serum as with our fetal bovine serum (FBS) to enable offering the highest quality and traceability.Cosmic Calf Serum, New Zealand Origin is filtered through sequential 100 nm (0.1 µm) pore size-rated filters. Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles.
Specifica
Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG | |
1 L | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
≤ 25 EU/mL | |
Yes |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
Sterile | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
≤ 25 mg/dL | |
USDA Inspected |