Learn More
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (U.S.)
Contains high quality iron-supplemented bovine calf serum with added growth promoting factors.
24.25€ - 256.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
---|---|
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
Sterilità | Sterile |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10287963
|
Cytiva
SH30087.02 |
100 mL | None |
24.25€
100mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10136253
|
Cytiva
SH30087.03 |
500 mL | None |
113.00€
500mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10176363
|
Cytiva
SH30087.04 |
1000 mL | None |
201.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12389842
|
Cytiva
SH30087.03HI |
500 mL | Heat Inactivated |
126.00€
500mL |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16231102
|
Cytiva
SH30087.03IR25-40 |
500 mL | Irradiated, 25 to 40 doses |
126.00€
500mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16241102
|
Cytiva
SH30087.04IR25-40 |
1000 mL | Irradiated, 25 to 40 doses |
224.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16251102
|
Cytiva
SH30087.04IR30-45 |
1000 mL | Irradiated, 30 to 45 doses |
224.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11556541
|
Cytiva
SH30087.04IR |
1000 mL | Gamma Irradiated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12369842
|
Cytiva
SH30087.03IR |
500 mL | Gamma Irradiated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Age at time of collection: typically 16 - 22 weeks
- Iron-supplemented with additional growth promoting components
Specifica
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
Sterile | |
Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated |