Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media, Powder
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered DMEM high glucose media. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media, Powder is manufactured using ISO 9001 processes.
Marca:  Cytiva SH30004.04
186.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12369702
  • 232.00€ / 50L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-quality classical media formulations in convenient packaging
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
  • Exacting manufacturing processes ensure lot–to–lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
cGMP and ISO 9001:2000
Powder
Non-sterile
No Sodium Bicarbonate
2° to 8°C, away from light and moisture
DMEM/F12 1:1 with L-glutamine, HEPES
Glutamine, HEPES
50 L