Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
Marca:  Cytiva SH30075.05
Codice prodotto. 16635745
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sourced from a closed herd maintained on USDA-licensed premises
  • Cattle from these closed herds are used exclusively for the production of donor bovine blood products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Certificate of Suitability No. R1-CEP 2001-259
Liquid
1 L
None
No
HyClone™
United States
Adult Bovine Serum
Sequential Triple-filtered, 100 nm
≤ 50 EU/mL
≤ 25 mg/dL