Learn More
Cytiva Hyclone™ Donor Equine Serum
Carefully collected from selected U.S. donor herds that receive regular veterinary inspection and care.
115.00€ - 125.00€
Specifica
Test aggiuntivi | Albumin |
---|---|
Country of Origin | United States |
Product Type | Equine Serum |
Quantità | 1 L |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11516541
|
Cytiva
SH30074.04 |
1 L | None |
125.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17286936
|
Cytiva
SH30074.04IR |
1 L | Irradiated | N/A | |||||
Descrizione
Serum Collection:- From collection to final packaging
- Every step is documented
- Full traceability compliant with current Good Manufacturing Practices (cGMP)
- Extensive quality, performance, and analytical testing
- Aseptically packaged in a Class 100 clean room condition
- Each lot of serum is tested to ensure quality and sterility
- Pooled after filtration and before final packaging
- Consistent quality from the first bottle filled to the last
- Increases consistency and minimizes variability with a lot of serum
Specifica
Albumin | |
Equine Serum | |
Sterile | |
No |
United States | |
1 L | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm | |
HyClone™ |