Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum (U.S. origin)
Supplement cell culture growth with U.S. sourced, collected from selected donor herds that receive regular veterinary inspection and care. Complete traceability back to the original source.
33.00€ - 86.00€
Specifica
Test aggiuntivi | Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG |
---|---|
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17246896
|
Cytiva
SH30074.03IR25-40 |
Irradiated (25 to 40 kGy) | 500 mL |
86.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12339822
|
Cytiva
SH30074.03IR |
Irradiated | 500 mL | N/A | |||||
12694207
|
Cytiva
SH30074.02HI |
Heat Inactivated | 100 mL |
33.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Specifica
Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG | |
Sequential-filtered, 100 nm |