Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, US Origin, Irradiated 25-40 kGy, Heat-Inactivated
Complete traceability back to the original source.
Marca:  Cytiva SH30074.03IH25-40
Codice prodotto. 17632075
  • 106.00€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tested for equine infectious anemia
  • Complete traceability back to original source
  • Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2°C to 8°C.
500 mL
≤ 10 mg/dL
United States
Irradiated
Not Detected