Learn More
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO Powdered Media
Powder mediums (Main/Base) used to create PF-CHO MPS media
137.00€ - 141.00€
Specifica
Content And Storage | 2 to 8°C, away from light and moisture |
---|---|
Forma | Powder |
Sterilità | Non-sterile |
Senza additivi | No Glutamine, No Phenol Red, No Poloxamer 188 |
Quantità | 5 L |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17285876
|
Cytiva
SH30335.01 |
Base powdered media |
137.00€
5L |
Spedizione stimata: 08-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17275876
|
Cytiva
SH30334.01 |
Main powdered media |
141.00€
5L |
Spedizione stimata: 08-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Designed for high cell yield and recombinant protein production
- Allow for direct or sequential adaptation
- Support growth in multiple cell culture systems
- Manufactured from traceable components according to cGMP (21 CFR 820) guidelines
Specifica
2 to 8°C, away from light and moisture | |
Non-sterile | |
5 L |
Powder | |
No Glutamine, No Phenol Red, No Poloxamer 188 |