Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca: Cytiva SH30022.LS
73.20 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.00000kg
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
Glutamine, Glucose | |
6 x 1000 mL |
2° to 8°C, away from light | |
DMEM/High glucose with L-glutamine; without sodium pyruvate | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
No Sodium Pyruvate |