Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Codice prodotto. 10523344
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Con additivi:
Glucose
Glucose, Sodium Pyruvate
Glutamine, Glucose
Glutamine, Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides
Glutamine, Sodium Pyruvate
Senza additivi:
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
No HEPES
No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 10523344
Marca: Cytiva SH30604.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type DMEM Media
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con additivi Glucose, Sodium Pyruvate
Senza additivi No Glutamine, No Phenol Red
Quantità 500 mL
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione Liquid modified medium with sodium pyruvate and glucose; without phenol red, and L-glutamine; 500 mL bottle