Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Con additivi:
Glucose
Glucose, Sodium Pyruvate
Glutamine, Glucose
Glutamine, Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides
Glutamine, Sodium Pyruvate
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Senza additivi:
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
No Glutamine, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
No HEPES
No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| Product Type | DMEM/High glucose with L-glutamine, sodium pyruvate |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Glutamine, Sodium Pyruvate |
| Quantità | 1000 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |