Learn More
Cytiva HyClone™ ES Screened Characterized Fetal Bovine Serum, US Origin
Optimized for the culture of murine embryonic stem cells
Specifica
Country of Origin | United States |
---|---|
Forma | Liquid |
Tipo di specialità | ES cell screened |
Sterilization Method | 40 nm filtration |
Concentrazione di endotossine | ≤ 10 EU/mL |
Codice del prodotto | Marca | Calore inattivato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calore inattivato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17286886
|
Cytiva
SH30071.02E |
No | 100 mL |
N/A
|
N/A | ||||
17672065
|
Cytiva
SH30071.02EH |
Yes | 100 mL |
N/A
|
N/A | ||||
17216896
|
Cytiva
SH30071.03E |
No | 500 mL |
N/A
|
N/A | ||||
17682065
|
Cytiva
SH30071.03EH |
Yes | 500 mL |
N/A
|
N/A | ||||
Descrizione
ES Screened FBS supports the growth of undifferentiated murine embryonic stem cells. The screening includes plating efficiency, colony morphology, and toxicity tests.Specifica
United States | |
ES cell screened | |
≤ 10 EU/mL |
Liquid | |
40 nm filtration | |
≤ 10 mg/dL |