Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Charcoal/Dextran Treated
Codice prodotto. 12339782
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Gamma Irr, 25 to 40 doses
Gamma Irradiated
Heat Inactivated
None
Calore inattivato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 12339782
Marca: Cytiva SH30068.03IR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Augment growth of cells with U.S.-sourced HyClone™ Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum (FBS), containing reduced levels of many hormones and growth factors.
  • Processed using a proprietary charcoal/dextran treatment that has been shown to reduce the levels of many hormones and growth factors
  • This serum is assayed for a variety of components before and after treatment to ensure the efficacy of the treatment
  • Charcoal/dextran treatment has been shown to be effective in reducing steroid levels for use of the serum in receptor studies or estrogen-related investigations
  • Other studies indicate that charcoal/dextran treatments may be used to minimize lot-to-lot serum variability
  • Filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters
  • Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcitonin, Calcium, Carotene, Chloride, Corticosterone, Cortisol, Creatinine, Estrone, Folate, FSH, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Lactate Dehydrogenase, LH, Niacin, Potassium, Progesterone, Retinol, SGOT, SGPT, Sodium, T3, T4, Testosterone, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, TSH, Vitamin C
Certificazione/Conformità EMEA Certified
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Descrizione Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum, US Origin, Gamma Irradiated
Country of Origin United States
Tipo di specialità Charcoal/Dextran filtered
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Grado Specialty filtered
Elaborazione Gamma Irradiated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 20 mg/dL
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 2.1% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 2.1% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.