Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Charcoal/Dextran Treated
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Gamma Irr, 25 to 40 doses
Gamma Irradiated
Heat Inactivated
None
Calore inattivato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Descrizione
Specifica
Specifica
| Test aggiuntivi | 1,Blood Urea Nitrogen,Calcitonin,Calcium,Carotene,Chloride,Corticosterone,Cortisol,Creatinine,Estrone,Folate,25 Dihydroxy Vitamin D,FSH,Glucose,IgG,Inorganic Phosphorus,Insulin,Lactate Dehydrogenase,LH,Niacin,Potassium,Progesterone,17 Beta Estradiol,Retinol,SGOT,SGPT,Sodium,T3,T4,Testosterone,Tocopherol,Total Bilirubin,Total Protein,Albumin,TSH,Vitamin C,Alkaline Phosphatase,B1,B12,B2,B6,Biotin |
| Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C |
| Descrizione | Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum, US Origin, None |
| Country of Origin | United States |
| Tipo di specialità | Charcoal/Dextran filtered |
| Quantità | 50 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
| Grado | Specialty filtered |
| Elaborazione | None |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 2.1% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 2.1% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.