Learn More
Cytiva Siero bovino fetale HyClone™ (U.S.), definito
Per l'uso come supplemento di siero per colture cellulari in vitro di cellule eucariotiche
130.00€ - 1540.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Prodotta in strutture certificate cGMP e ISO 9001 |
---|---|
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
Country of Origin | United States |
Product Type | Fetal Bovine Serum |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11586531
|
Cytiva
SH30070.01 |
50 mL | None |
130.00€
50mL |
Spedizione stimata: 27-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12614217
|
Cytiva
SH30070.01HI |
50 mL | Heat Inactivated |
148.00€
50mL |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11591821
|
Cytiva
SH30070.02 |
100 mL | None |
219.00€
100mL |
Spedizione stimata: 10-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12389782
|
Cytiva
SH30070.02HI |
100 mL | Heat Inactivated |
235.00€
100mL |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10703464
|
Cytiva
SH30070.03 |
500 mL | Nessuno |
1540.00€
500mL |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10772634
|
Cytiva
SH30070.03HI |
500 mL | Heat Inactivated |
935.00€
500mL |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16231082
|
Cytiva
SH30070.03IR25-40 |
500 mL | Irradiated (25 to 40 doses) |
935.00€
500mL |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16241082
|
Cytiva
SH30070.03IR30-45 |
500 mL | Irradiated (30 to 45 doses) |
935.00€
500mL |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12379792
|
Cytiva
SH30070.03IH |
500 mL | Heat Inactivated/Irradiated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10369407
|
Cytiva
SH30070.03IR |
500 mL | Irradiated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17266886
|
Cytiva
SH30070.02IH25-40 |
100 mL | Heat Inactivated, Irradiated (25 to 40 doses) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17276886
|
Cytiva
SH30070.02IR25-40 |
100 mL | Irradiated (25 to 40 doses) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Massimizza la crescita della coltura cellulare
- Testato per endotossina, emoglobina e ulteriori dosaggi biochimici
- Filtrato attraverso filtri in serie con dimensioni nominali dei pori di 40 nm
Specifica
Prodotta in strutture certificate cGMP e ISO 9001 | |
United States | |
Sterile | |
Definito | |
≤ 10 mg/dL | |
No |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. | |
Fetal Bovine Serum | |
Filtrato con filtri con dimensioni fori nominali da 40 nm sequenziali. | |
≤ 10 EU/mL | |
HyClone™ | |
Sottoposto a ispezione USDA |