Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Standard
Supplement cell culture growth with U.S. sourced quality cell culture-grade Cytiva HyClone™ Standard Fetal Bovine Serum (FBS)
120.00€ - 692.00€
Specifica
Test aggiuntivi | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, IgG |
---|---|
Certificazione/Conformità | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
Country of Origin | United States |
Sterilità | Sterile |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11511851
|
Cytiva
SH30088.02 |
100 mL | None |
120.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12399842
|
Cytiva
SH30088.02HI |
100 mL | Heat Inactivated |
138.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16271102
|
Cytiva
SH30088.03IR25-40 |
500 mL | Irradiated, 25 to 40 doses |
692.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11521851
|
Cytiva
SH30088.03 |
500 mL | None |
595.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12309852
|
Cytiva
SH30088.03HI |
500 mL | Heat Inactivated |
520.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12339852
|
Cytiva
SH30088.03IR |
500 mL | Gamma Irradiated | ||||||
Descrizione
- Support cell culture growth
- Standard grade
- Aseptically packaged in Class 100 cleanroom
Specifica
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, IgG | |
United States | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
USDA Inspected |
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
Sterile | |
Standard | |
No |