Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Clone I Serum
HyClone™ FetalClone™ I is a fetal bovine serum alternative optimised for the growth of hybridomas with comparable IgG levels to those found in FBS.
369.00€ - 402.00€
Specifica
Test aggiuntivi | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG |
---|---|
Certificazione/Conformità | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. |
Country of Origin | United States |
Quantità | 500 mL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16291092
|
Cytiva
SH30080.03IR25-40 |
500 mL | Irradiated (25 to 40 doses) |
402.00€
500mL |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11940958
|
Cytiva
SH30080.03HI |
500 mL | Heat Inactivated |
402.00€
500mL |
Spedizione stimata: 04-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12359832
|
Cytiva
SH30080.03IR |
500 mL | Irradiated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
500 mL | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
≤ 20 mg/dL | |
No |
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
United States | |
Sterile | |
≤ 10 EU/mL | |
Typically less than 2 μg/mL | |
USDA Inspected |