Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Clone III Serum
Marca: Cytiva SH30109.03IH-25-40
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Specifica
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C. | |
United States | |
500 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth | |
≤ 20 mg/dL | |
No |
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
FetalClone III Serum (U.S.) Heat Inactivated | |
FBS Replacement Serum | |
Sterile | |
Heat Inactivated | |
≤ 10 EU/mL | |
Yes | |
Typically less than 2 μg/mL | |
USDA Inspected |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.