Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ III Serum, the most widely applicable fetal bovine serum (FBS) alternative.
Marca:  Cytiva SH30109.03
Codice prodotto. 10570083
  • 401.00€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Iron Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
FBS Replacement Serum
Sterile
None
≤ 10 EU/mL
≤ 20 mg/dL
HyClone™
USDA Inspected
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
United States
500 mL
Sequential-filtered, 100 nm
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
No
Typically less than 2 μg/mL
No
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.) > 500 mL