Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Codice prodotto. 12399852
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Irradiated (30 to 45 doses)
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 12399852
Marca: Cytiva SH30109.02HI
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ III Serum, the most widely applicable fetal bovine serum (FBS) alternative.
  • Economical alternative to FBS
  • Performance comparable with FBS
  • High lot-to-lot consistency
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG
Certificazione/Conformità Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Content And Storage Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Country of Origin United States
Product Type FBS Replacement Serum
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Elaborazione Heat Inactivated
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato Yes
Concentrazione emoglobina ≤ 20 mg/dL
Livelli di IgG Typically less than 2 μg/mL
Linea di prodotti HyClone
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA USDA Inspected
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.