Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1X Balanced Salt Solutions
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Con additivi:
Calcium, Magnesium
Calcium, Magnesium, Phenol Red
Phenol Red
Phenol Red, Calcium, Magnesium
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
pezzi 6
Senza additivi:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
No Phenol Red
Beskrivelse
- Used for washing and treating tissues and cells
Tekniske data
Tekniske data
| Certificazione/Conformità | cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines |
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Concentrazione | 1 X |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Calcium, Magnesium, Phenol Red |
| Livello di endotossine | =1.0EU/mL |
| pH | 7.0 to 7.4 |
| Quantità | 500 mL |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion