Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell CHO Powder Cell Culture Medium without L-glutamine and with HT
Click to view available options
Quantità:
10 L
1000 mL PETE bottle
5 L
Dimensione della confezione:
1000mL
10L
5L
Descrizione
Specifica
Specifica
| Forma | Powder |
| Sterilità | Non-sterile |
| Con additivi | Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188, Hypoxanthine, Thymidine |
| Senza additivi | No Phenol Red, No HEPES, No Glutamine |
| Quantità | 5 L |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light and moisture |