Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Calf Serum, U.S. origin
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS). Contains additional iron to boost serum transferrin to physiological levels.
16.50€ - 149.00€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16201092
|
Cytiva
SH30072.03IR25-40 |
Irradiated, 25 to 40 doses | 500 mL |
87.45€
500mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16221092
|
Cytiva
SH30072.04IR25-40 |
Irradiated, 25 to 40 doses | 1000 mL |
149.00€
1L |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10761454
|
Cytiva
SH30072.02 |
None | 100 mL |
16.50€
100mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16231092
|
Cytiva
SH30072.04IR30-45 |
Irradiated, 30 to 45 doses | 1000 mL |
149.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12319812
|
Cytiva
SH30072.02HI |
Heat Inactivate | 100 mL |
33.70€
100mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15715533
|
Cytiva
SH30072.04HI |
Heat Inactivate | 1000 mL |
149.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11551831
|
Cytiva
SH30072.03 |
None | 500 mL |
67.15€
500mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12339812
|
Cytiva
SH30072.03HI |
Heat Inactivated | 500 mL |
87.45€
500mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10339953
|
Cytiva
SH30072.04 |
None | 1000 mL |
127.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 29-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12839447
|
Cytiva
SH30072.04IR |
Gamma Irradiated | 1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12349812
|
Cytiva
SH30072.03IR |
Gamma Irradiated | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
HyClone Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, US Origin is collected by venipuncture from formula-fed veal calves, which produce exceptionally high levels of transferrin. This serum is carefully supplemented with iron to load serum transferrin levels to physiological levels. After supplementation, the serum contains three to four times as much available iron and transferrin as fetal bovine serum (FBS) or equine serum.
Specifica
Sterile | |
Sequential-filtered, 100 nm |