Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Bovine Calf Serum (New Zealand)
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
Marca:  Cytiva SH30626.03IR
Codice prodotto. 12684217
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ensured safety against bovine diseases
  • Filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters
  • Ensured uniformity and consistency between bottles
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
    Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
    Alkaline Phosphatase
    1000 mL
    Sequential-filtered, 100 nm
    Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
    No
    HyClone™
    Lactate Dehydrogenase
    New Zealand
    Newborn Calf Bovine Serum
    Sterile
    Irradiated
    ≤ 25 EU/mL
    ≤ 25 mg/dL