Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Newborn Calf Serum, New Zealand Origin
Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serum
16.88€ - 162.18€
Specifica
Age | <10 days |
---|---|
Country of Origin | New Zealand |
Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
Sterilità | Sterile |
Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16655785
|
Cytiva
SH30626.01IR |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
16665785
|
Cytiva
SH30626.02IR30-40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
16675785
|
Cytiva
SH30626.03IR30-40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
11572830
|
Cytiva
SH30626.01 |
None, 100 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Carefully collected, processed, and filtered in New Zealand to ensure safety against bovine diseases
- Contains three to four times as much available iron and transferrin as FBS or equine serums
- Collected from cattle that are typically less than 10 days old
Specifica
<10 days | |
Newborn Calf Bovine Serum | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm | |
HyClone™ |
New Zealand | |
Sterile | |
Yes |