Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), manufactured based on compliance with ISO 9001:2000 guidelines and current Good Manufacturing Practices (cGMP) for Medical Devices.
Marca:  Cytiva SH30244.LS
Codice prodotto. 10454275
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
cGMP, ISO 9001:2000
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine
MEM with EBSS; without L-glutamine
0.1 μm Sterile-filtered
No Glutamine
2° to 8°C, away from light
Liquid
Sterile-filtered
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
6 x 1000 mL