Learn More
Cytiva HyClone™ New Zealand Newborn Bovine Serum
Marca:  Cytiva SH30401.02IH
Codice prodotto. 12614237
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A high quality alternative to FBS. The same collection and processing procedures, including venipuncture are used in production of this serum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
<–1°C
1000 mL
0.1 μm filtration
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Yes
USDA Inspected
USDA Regulations
Newborn Calf Bovine Serum
Sterile
Heat Inactivated
≤25EU/mL