Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum
Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
182.00€
Specifica
Content And Storage | -10°C or Lower, Once Thawed Store at 2°C to 8°C |
---|---|
Country of Origin | New Zealand |
Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
Volume (sistema metrico) | 1000 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Enhance Growth of Cells |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17682075
|
Cytiva
SH30401.02IH25-40 |
25 to 40 Doses |
182.00€
1L |
Spedizione stimata: 30-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17692075
|
Cytiva
SH30401.02IH30-45 |
30 to 45 Doses |
182.00€
1L |
Spedizione stimata: 30-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
- Sourced from animals that are typically less than 10 days old
- Traceable
- Conforms to USDA regulations
Specifica
-10°C or Lower, Once Thawed Store at 2°C to 8°C | |
Newborn Calf Bovine Serum | |
Enhance Growth of Cells |
New Zealand | |
1000 mL |