Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, Heat Inactivated
Augment cell culture growth with this cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
45.15€ - 247.00€
Specifica
Content And Storage | Store at or below -10°C |
---|---|
Age | <10 days |
Country of Origin | United States |
Forma | Liquid |
Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12694237
|
Cytiva
SH30118.02HI |
100 mL |
45.15€
100mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12664237
|
Cytiva
SH30118.03HI |
500 mL |
139.00€
500mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12654207
|
Cytiva
SH30118.04HI |
1000 mL |
247.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Produced using careful collection and processing procedures, including venipuncture, to provide the highest quality product available
- Ensures excellent culture results without fear of contamination
- HyClone™ maintains complete control of the entire collection and production process for 100% traceability
- Newborn bovine calf serum undergoes the same careful collection and processing procedures (including venipuncture) used for other bovine serum products
- Sourced from the United States with complete traceability back to original source
- Age of animal at time of collection less than 10 days old
- Low in antibodies and high in growth factors
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
Specifica
Store at or below -10°C | |
United States | |
Newborn Calf Bovine Serum | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
≤ 50 EU/mL | |
Yes | |
HyClone™ |
<10 days | |
Liquid | |
Sterile | |
Heat Inactivated | |
Augmenting Cell Culture Growth | |
≤ 25 mg/dL | |
Frozen |