Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, New Zealand Origin
An excellent and cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS)
95.00€ - 162.00€
Specifica
Content And Storage | Store in Freezer, <20°C |
---|---|
Age | <10 days |
Country of Origin | New Zealand |
Forma | Serum |
Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16211112
|
Cytiva
SH30401.01IR30-40 |
500 mL |
95.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16241112
|
Cytiva
SH30401.02IR30-40 |
1000 mL |
162.00€
1000mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Supplements cell culture growth
- Sourced from animals that are typically less than 10 days old
- Manufactured in accordance with cGMP guidelines at an ISO 9001: 2008 accredited facility
- Conforms to USDA regulations
- Traceable
- Filtered
Specifica
Store in Freezer, <20°C | |
New Zealand | |
Newborn Calf Bovine Serum | |
Irradiated (30-40 kGy) | |
HyClone™ |
<10 days | |
Serum | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Supplementing Cell Culture Growth |