Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum, New Zealand Origin
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
80.00€ - 157.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USDA Regulations |
---|---|
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C |
Sterilità | Sterile |
Concentrazione di endotossine | ≤ 25 EU/mL |
Micoplasma rilevato | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16201112
|
Cytiva
SH30401.01IR25-40 |
Irradiated, 25 to 40 doses | 500 mL |
91.70€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
12624237
|
Cytiva
SH30401.02HI |
Heat inactivated | 1000 mL |
157.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16221112
|
Cytiva
SH30401.01IR30-45 |
Irradiated, 30 to 45 doses | 500 mL |
91.70€
500mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16231112
|
Cytiva
SH30401.02IR25-40 |
Irradiated, 25 to 40 doses | 1000 mL |
157.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12339962
|
Cytiva
SH30401.01HI |
Heat Inactivated | 500 mL |
91.70€
500mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16251112
|
Cytiva
SH30401.02IR30-45 |
Irradiated, 30 to 45 doses | 1000 mL |
157.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 21-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12802956
|
Cytiva
SH30401.01IR |
Irradiated | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Specifica
USDA Regulations | |
Sterile | |
Yes |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C | |
≤ 25 EU/mL | |
Yes |