Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Calf Serum (U.S.)
Codice prodotto. p-7058017
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
Elaborazione:
Irradiated, 25 to 40 doses
None
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
1L
500mL
Codice prodotto. 11571851
Marca: Cytiva SH30118.02
Augment cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum.
  • Filtered through sequential 100nm filters and sourced from animals that are typically less than 10 days old
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Newborn Calf Serum (U.S.)
Quantità 100 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 100 nm
Elaborazione None
Testato per Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus