Learn More
Cytiva HyClone™ PF-CHO™ LS and PF-CHO MPS Media
Support growth of multiple CHO cell clones and production of a variety of recombinant proteins. HyClone™ PF CHO™ LS and PF CHO MPS Media is a protein-free media developed through Metabolic Pathway Design.
Marca:  Cytiva SH30359.LS
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11571911
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Designed for high cell yield and recombinant protein production
  • Allow for direct or sequential adaptation
  • Support growth in multiple cell culture systems
  • Manufactured from traceable components according to cGMP (21 CFR 820) guidelines
  • Specifica
    Specifica
    cGMP
    PF CHO LS w/L-Glutamine (liquid)
    Glutamine, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
    6 x 1000 mL
    2° to 8°C
    Liquid
    No Phenol Red, No HEPES