Learn More
Cytiva HyClone™ Phosphate Buffered Saline (PBS)
Buffer cell culture growth with PBS
Marca:  Cytiva SH30258.02
35.93 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21860" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.06200kg
Codice prodotto. 10356662
  • 67.80€ / 1000mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • QC-tested solution
Specifica
Specifica
cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines
10 X
Phosphate Buffered Saline (PBS)
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
7.0 to 7.2
15° to 30°C
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
=1.0EU/mL
1000 mL