Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca:  Cytiva SH30096.01
16.83 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11531851
  • 36.80€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
No Glutamine
ISO 9001:2000
RPMI 1640
Phenol Red
500 mL
2° to 8°C, away from light
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media > Without Glutamine; With Phenol Red; 500mL