Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Con additivi:
Glutamine, HEPES, Phenol Red
Glutamine, Phenol Red
HEPES, Phenol Red, Phenol Red
Phenol Red
Senza additivi:
No Glutamine
No Phenol Red
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
pezzi 6
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| Product Type | RPMI 1640 |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Con additivi | Phenol Red |
| Senza additivi | No Glutamine |
| Quantità | 1000 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
| Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |