Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca: Cytiva SH30027.02
31.07 EUR valido fino al 2025-02-21
Usa il codice promo "24115" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Format: Liquid
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
1000 mL |
2° to 8°C, away from light | |
RPMI 1640 | |
Glutamine, Phenol Red |