Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4MAb™ Media
Marca: Cytiva SH30513.02
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
cGMP | |
SFM4MAb with L-Glutamine | |
SFM4MAb Liquid Media | |
Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate | |
1000 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
0.2 μm Sterile-filtered | |
No Phenol Red, No HEPES |