Learn More
Cytiva HyClone™ SFM4Transfx-293 Media With Poloxamer 188 and Sodium Bicarbonate
Promotes transfection using lipofection, polymer, or similar methods in HEK 293 cell culture
Marca:  Cytiva SH30860.04
Codice prodotto. 11532910
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Developed to support high transfection efficiency, cell density and productivity in suspension cultures
  • Allows for direct or sequential adaptation
  • Serum-free, animal-derived, component-free
  • Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
  • For high cell yield and recombinant protein/vector production
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2°C to 8°C away from light
For promoting high transfection efficiency, cell density and productivity in suspension cultures
HyClone SFM4Transfx-293 Media
Liquid
Contains poloxamer 188 and sodium bicarbonate, Without L-glutamine, phenol red and HEPES
Bag
5 L