Learn More
Cytiva HyClone™ Water for Injection (WFI) Quality Water
Codice prodotto. p-7058037
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
10 L
20 L
200 L
Dimensione della confezione:
1000mL
10L
200L
20L
500mL
Codice prodotto. 10464292
Marca: Cytiva SH30221.17
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Supports cell culture growth and biomanufacturing process.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Quantità 500 mL