Learn More
HyClone™ Water, Molecular Biology Grade, Cytiva
Codice prodotto. p-7058038
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 10275262
Marca: HyClone products Cytiva SH30538.01
Edge
For critical applications involving nucleotides such as RNA and DNA. HyClone™ Water, Molecular Biology Grade contains no DEPC or other carcinogenic chemicals.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 mL