Learn More
HYDRA-POINT™ Karl Fischer dry methanol (water content max. 0.01%), J.T. Baker™
Codice prodotto. 10114371
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Volumetric reagents for water determination by Karl Fischer titration
  • Volumetric reagents for water determination by Karl Fischer titration
  • No matter what your requirements are for volumetric systems, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagents make water determination easy and trouble-free
  • They are pyridine-free and specially formulated for existing application procedures to give you consistent, reliable results for all types of samples
  • Formulated to reach each endpoint quickly, accurately and with reproducibility
  • Accuracy- reagents have titres that are more stable with less drift, helping you save time and reduce reagent usage
  • To be used with HYDRA-POINT™ Composite 2 product no. 8891 or HYDRA-POINT™ Composite 5 product no. 8890
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methanol
SMILES CO
Specifica
Punto d'infiammabilità 11°C
Quantità 1 L
Imballaggio Glass bottle
Numero UN 1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.