Learn More
HYDRANAL™ - Composite 1, Reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration (methanol free), Honeywell™ Fluka™
Marca: Honeywell Fluka 34827-1L
146.92 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.11000kg
Specifica
90°C (194°F) | |
HYDRANAL™-Composite 1 | |
111-90-0,7446-09-5,288-32-4 |
1 L | |
1.11g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL-Composite 1
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh