Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5, Honeywell Fluka™
Titrating agent for volumetric, one-component Karl Fischer titrations (Methanol-free)
193.30€ - 1053.26€
Specifica
Punto d'infiammabilità 99°C
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - Composite 5
Colore Brown
CAS 111-90-0
pH 4.5 to 5.5 (at 20°C)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16841910
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Honeywell Fluka
34805-1L-OM
1 L
193.30€
1L
16895211
Vedere i documenti
Honeywell Fluka
34805-6X1L-OM
6 x 1 L
1053.26€
6L
Descrizione
Descrizione
Improved Composition
  • Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE)
  • Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance
Advantages of Hydranal One-Component Reagents:
  • Unlimited water capacity
  • Convenient and easy to use
  • The greatest flexibility in working media selection
  • Reduced toxicity compared to methanol based systems
  • Suitable for methanol-reacting compounds (ex. ketones and aldehydes)
  • 3 year shelf life
Specifica
Specifica
99°C
Brown
4.5 to 5.5 (at 20°C)
Metrohm OMNIS Smart Reagent
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol
Volumetric One-Component KF Titration
HYDRANAL™ - Composite 5
111-90-0
194°C (at 1.013 hPa)
Liquid
Completely Miscible in Water
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 OM
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydroiodide, iodine, imidazole, 2-methy