Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, Reagent for volumetric one-component Karl Fischer titration in aldehydes and ketones (methanol free), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15604480 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15604480
Marca: Honeywell Fluka 348164X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Composite 5 K
CAS 288-32-4, 7446-09-5, 7553-56-2, 111-90-0, 68007-08-9
Densità 1.15g/mL
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Composite 5 K
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole