Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H, Reagent for coulometric KF titration in long-chained hydrocarbons (anolyte solution), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka™
156.05€ - 812.86€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15604510
|
Honeywell-Hydranal
34843-500ML |
500 mL |
156.05€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15614510
|
Honeywell Fluka
34843-6X500ML |
6 x 500 mL |
812.86€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
UN1992 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HYDRANAL
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H311 + H331-Tossico a contatto con la pelle o se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.,Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.,Provoca gravi lesioni oculari.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.,Può irritare le vie respiratorie.
- H331-Tossico se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.,Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.,Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.,Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.,Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide