Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AK, Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm, Honeywell Fluka
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
pezzi 6
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - Coulomat AK |
| Nota nome | Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm |
| Punti di ebollizione | 60°C |
| CAS min. % | ≥5.0000%, ≥1.0000% |
| CAS max % | <20.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <30.0000% |
| CAS | 75-89-8, 68007-08-9, 67-66-3, 109-86-4, 7446-09-5 |
| Densità | 1.200 g/cm3 |
| Quantità | 500 mL |
| CAS Min % | ≥20.0000% |
| Punto d'infiammabilità | 32°C |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth