Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, Reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka™
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm
Marca: Honeywell Fluka 34726-500ML
126.12 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 0.49000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
Advantages of Hydranal Coulometric Reagents
- Easy to use
- High accuracy for trace amounts of water
- Stable conditions of the titration vessel
- Broad product range
- Long shelf life (up to five years)
Specifica
14°C (57.2°F) | |
HYDRANAL™-Coulomat E | |
Glass bottle |
500 mL | |
64-17-5,111-42-2,67-56-1 | |
UN1993BE |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL-Coulomat E
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1