Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, Reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka™
Anolyte for coulometric Karl Fischer titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm
139.45€ - 749.03€
Specifica
CAS 64-17-5, 111-42-2, 67-56-1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15664360
Vedere i documenti
Honeywell-Hydranal
34726-500ML
500 mL
139.45€
500mL
15674360
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
34726-6X500ML
6 x 500 mL
749.03€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
Advantages of Hydranal Coulometric Reagents
  • Easy to use
  • High accuracy for trace amounts of water
  • Stable conditions of the titration vessel
  • Broad product range
  • Long shelf life (up to five years)
Specifica
Specifica
64-17-5, 111-42-2, 67-56-1
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P201-P210-P280-P308 + P313-P370 + P378-P403 + P235
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Coulomat E
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1